Learn More
trans-Cinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429116
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0610
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Cinnamic acid
Physikalische Form Solid
CAS 140-10-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H8O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym trans-3-Phenylacrylic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 99.98%
Güte Research