Learn More
trans-Dibrombis(triphenylphosphin)palladium(II), Pd 13.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371299 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11371299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013704.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hydrierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22180-53-6
Summenformel C36H30Br2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 790.81
MDL-Nummer MFCD00134175
InChI-Schlüssel MCSDDEAMPOYJJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym trans-dibromobis triphenylphosphine palladium ii, palladium bis triphenylphosphine dibromide, dibromobis triphenylphosphine palladium ii, trans-dibromobis triphenylphosphine-palladium ii, palladium 2+ bis triphenylphosphine dibromide
PubChem CID 11104744
IUPAC-Name palladium(2+) bis(triphenylphosphane) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Dibromobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Menge 2 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, toluene and benzene
Formelmasse 790.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 13,4%
Physikalische Form Pulver