Learn More
Trans-Dichlorbis(Triphenylphosphine)Palladium(II), Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 14.7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379617
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379617 1 g 1 Gramm
11369617 5 g 5 Gramm
11389617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041245.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13965-03-2
Summenformel C36H30Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 701.90
MDL-Nummer MFCD00009593
InChI-Schlüssel YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC-Name Ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Schmelzpunkt ∼310°C (decomposition)
Farbe Gelb
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Formelmasse 701.91
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,7% min
Physikalische Form Pulver