Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trans-L-3-Hydroxyprolin
Artikelnummer. 17271306 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17271306 100 mg 100 Milligramm
17281306 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 17271306
Marke: Thermo Scientific Chemicals 297791000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4298-08-2
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00216471
InChI-Schlüssel BJBUEDPLEOHJGE-IMJSIDKUSA-N
IUPAC-Name (2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES O[C@H]1CCN[C@@H]1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-L-3-Hydroxyproline
Schmelzpunkt 235.0°C
Spezifische Drehung -17.50
Menge 100 mg
Formelmasse 131.13