Learn More
Trans-Methyl-Crotonat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-161293
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
623-43-8
C5H8O2
100.12
MFCD00009287
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
638132
COC(=O)\C=C\C
623-43-8
C5H8O2
100.12
MFCD00009287
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
638132
COC(=O)\C=C\C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-Methyl crotonate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 120°C
Flammpunkt -1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CHCO2CH3
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 5 g
Beilstein 02, 410
Merck Index 10, 2586
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Methyl-(2E)-but-2-enoat
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Methyl crotonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.