Learn More
Trans-N,N'-Dimethyl-1,2 -Cyclohexandiamin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine |
Dichte | 0.9020g/mL |
Siedepunkt | 78.0°C to 80.0°C (18.0 mmHg) |
Flammpunkt | 74°C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4710 to 1.4730 |
Menge | 5 mL |
Relative Dichte | 0.902 |
Formelmasse | 142.24 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.