Learn More
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
| CAS | 67579-81-1 |
| Summenformel | C8H18N2 |
| MDL-Nummer | MFCD03001702 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | CN[C@H]1[C@H](NC)CCCC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.24 |
| Reinheit (%) | 97% |