Learn More
trans-Tranilast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16437598 10 mg -
16423617 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437598 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18706
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress trans-Tranilast (trans-MK-341) is an antiallergic drug, used to treat bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis.
trans-Tranilast (trans-MK-341) is an antiallergic drug, used to treat bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis.
Specifikationer
Chemischer Name oder Material trans-Tranilast
CAS 70806-55-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H17NO5
Menge 10 mg
Synonym trans-MK-341 trans-SB 252218
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (305.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=O.[(E)]
Molekulargewicht (g/mol) 327.33
Formelmasse 327.33
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.