Learn More
Trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-Butadien, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadien reagiert mit Rieke-Metallkomplexen aus Barium und Strontium zur Herstellung von Metall-Dienreagenzien, die für die Carbocyclisierung mit Dichloralkanen verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene |
| Schmelzpunkt | 151°C to 154°C |
| Siedepunkt | 350°C (720 mmHg) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1905937 |
| Merck Index | 14,3320 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 206.29 |
| Reinheit (%) | ≥98% |