Learn More
trans,trans-Dibenzylidenaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344519 5 g 5 Gramm
11400023 25 g 25 Gramm
11410023 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12095.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
trans,trans-Dibenzylideneacetone was used as an additive in the copper-catalyzed-arylation of imidazoles. It is a reactant involved in Nazarov-like cyclization, Transfer hydrogenation, Lewis acid mediated condensation, Hetero-Diels-Alder reactions, Asymmetric 1,4-addition reactions and Michael addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans,trans-Dibenzylideneaceton wurde als Zusatzstoff in der kupferkatalysierten Arylierung von Imidazolen verwendet. Es handelt sich um ein Reaktionsmittel, das an der Nazarow-artigen Cyclisierung, Transferhydrierung, säurevermittelten Lewis-Kondensation, an Hetero-Diels-Alder-Reaktionen, asymmetrischen 1,4-Additionsreaktionen und Michael-Additionsreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Alkohol (leicht) und heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35225-79-7
Summenformel C17H14O
Molekulargewicht (g/mol) 234.30
MDL-Nummer MFCD00004790
InChI-Schlüssel WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-Dibenzylideneacetone
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 5 g
Beilstein 608434
Merck Index 14,3006
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,acetone,alcohol (slightly),and hot methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) ≥98%