Learn More
trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10371061 100 g Glasflasche 100 Gramm
10407893 5 g Glasflasche 5 Gramm
10095740 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371061 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409001000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35225-79-7
Summenformel C17H14O
Molekulargewicht (g/mol) 234.30
MDL-Nummer MFCD00004790
InChI-Schlüssel WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans, trans-Dibenzylideneacetone
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 107°C to 114°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Menge 100 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver