Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Pipette
Vereint die weltweit anerkannten Eigenschaften von mechanischen Kolbenluft-Verdrängungspipetten und die Vorteile eines elektronischen Geräts in sich.
Marke: BRAND™ 705303
392.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21922" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Der Pipettenschaft kann abgeschraubt werden und ist vollständig autoklavierbar (121° C)
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Einfache Kalibrierung für schnelle Anpassungen ohne Hilfsmittel
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
Spezifikation
±1,6μL | |
Autoklavierbar | |
Transferpette™ | |
10 bis 200 μL | |
15°C bis 40°C |
IVD-Richtlinie 98/79 EG | |
1 | |
Elektronische Pipette | |
EU |