Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ Conjugate
Artikelnummer. 11550756
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbstofftyp:
Alexa Fluor Farbstoffe
Klassische Farbstoffe
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
5 Milligramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbstofftyp Menge Packungsgröße
11550756 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 5 Milligramm
11570766 Klassische Farbstoffe 5 mg -
11530766 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 5 Milligramm
11590776 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 5 Milligramm
11540766 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 5 Milligramm
11560756 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 1 Stück
11510766 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 5 Milligramm
11550766 Alexa Fluor Farbstoffe 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11550756 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T13342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.00 €
    667.65 € / 5 Milligramm
    Sparen 66.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Transferrin is a monomeric serum glycoprotein that binds to a specific receptor on the surface of vertebrate cells and delivers up to two Fe3+ atoms via receptor-mediated endocytosis—our labeled LDL complexes are useful tools for studying this phenomenon.
Fluorescent transferrin for receptor-mediated endocytosis and recycling
Fluorescent transferrin conjugates are widely used to study transferrin receptor-mediated endocytosis, endosomal trafficking, and recycling using live-cell imaging or fixed-cell endpoint analysis. Transferrin binds transferrin receptor 1 (TfR1) at the cell surface and is internalized through clathrin-mediated endocytosis. Following endosomal acidification and iron release, apo-transferrin remains bound to TfR1 and the complex recycles to the plasma membrane, where apo-transferrin dissociates.
Transferrin ist ein monomeres Serumglykoprotein (∼ 80.000 Dalton), das an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und über Rezeptor-vermittelte Endozytose bis zu zwei Fe3+-Atome abgibt. – Unsere markierten LDL-Komplexe sind nützliche Werkzeuge zur Untersuchung dieses Phänomens. Sobald eisentragende Transferrin-Proteine in Endosomen enthalten sind, begünstigt die saure Umgebung die Dissoziation von Eisen vom Transferrin–Rezeptor-Komplex Nach der Freisetzung von Eisen wird Apotransferrin zur Plasmamembran recycelt. Dort wird es von seinem Rezeptor freigesetzt, um mehr Eisen zu fördern. Fluoreszente Transferrin-Konjugate können daher mit fluoreszentem LDL zur Unterscheidung der lysosomal gerichteten und recycelnden endosomalen Wege verwendet werden
Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes Transferrin kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie analysiert. Wir bieten ein biotinyliertes Transferrinkonjugat und mehr als 10 fluoreszierende Versionen an.
Spezifikationen von Transferrin:
• Markierung (Anregung/Emission): Alexa Fluor™ 488 (495/519)
• Menge: 15 mg Feststoff (enthält 5 mg Transferrinkonjugat)
Hauptanwendungen von markiertem Transferrin
Zu den vielen Anwendungen für markiertes Transferrin gehören:
• Bildtransferrin-Rezeptordynamik mit FRET
• Beobachtung von Rezeptor-Trafficking in lebenden Zellen durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie
• Untersuchung von Ereignissen während der endosomalen Versauerung
• Messung der Transferrin-Rezeptor-Bindungsaffinität in Säugetieren und Parasiten
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Transferrin
Farbstofftyp Alexa Fluor Farbstoffe
Form Fest
pH 7,2
Produktlinie Alexa Fluor
Menge 5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Anregung/Emission 495/519
Proteinfamilie Transferrin