Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB3/HER3 siRNA
Blockiert Transkription und Translation von ErbB3/HER3 vom Menschen.
Marke: enQuireBio™ QX20-10nmol
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
NP_001973 | |
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. | |
2065 | |
10 nmol | |
Mensch |
Kas-6/1-Zellen. | |
ERBB3 | |
siRNA | |
HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 | |
Lyophilisiert. |