Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen, durchscheinend
Artikelnummer. 11527672 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
5mm
7mm
9mm
10mm
11mm
15mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
45mm
57mm
62mm
67mm
71mm
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Bottom Unit Size
11527672 33mm 2 Stück
11507662 10mm 20 Stück
11517662 11mm 10 Stück
11537662 15mm 10 Stück
11557662 19mm 5 Stück
11567662 21mm 5 Stück
11587662 25mm 2 Stück
11577662 23mm 5 Stück
11597662 27mm 2 Stück
11507672 29mm 2 Stück
11537672 35mm 1 Stück
11547672 37mm 1 Stück
11557672 39mm 1 Stück
11567672 41mm 1 Stück
11587672 45mm 1 Stück
11547652 4mm 50 Stück
11557652 5mm 50 Stück
11517682 57mm 1 Stück
11527682 62mm 1 Stück
11537682 67mm 1 Stück
11547682 71mm 1 Stück
11577652 7mm 50 Stück
11597652 9mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 11527672
Verfügbar ab: 09-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich -60 °C bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Specifications
Länge (metrisch) 38,5mm
Menge 2/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –60 bis 200 °C
Farbe Durchscheinend
Diameter (Metric) Bottom 33mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 38,5mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonstopfen