Spezifikation
| Länge (metrisch) | 49mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | –60 bis 200 °C |
| Farbe | Durchscheinend |
| Diameter (Metric) Bottom | 67mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 74mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonstopfen |