Learn More
Masterflex™ Tygon
Speziell für die Leistungsoptimierung von Ismatec™ Pumpen konzipiert. Der Tygon™ E-Lab Pumpschlauch mit 2 Stopps eignet sich optimal für Anwendungen mit Azeton, Methylethylketon (MEK) sowie anderen hochaggressiven Chemikalien.
Marke:  Masterflex™ 96460-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15106506
  • 163.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Resistent gegen Ozon und UV-Licht – zerbricht nicht, schwillt nicht an oder härtet nicht aus. Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegsamkeit.
  • Transluzente gelbe Farbe
  • Temp.-Bereich: -50 bis 74 °C
  • Lebensdauer bei 100 U/min: 1000 Stunden
  • Gesamtlänge des E-Lab (E-3603) Schlauch Serie 96460 mit Stopfen beträgt 406 mm (16")
Spezifikation
Spezifikation
Pumpschlauch mit Stopfen
Tygon
Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden
12/Packung
Durchscheinend gelb
0,19 mm
40,6 cm
-50 °C
0,0007 bis 0,94 ml/min
74 °C