Learn More
VITLAB™ Transparente VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, weithalsig
Die aufgedruckten, beständigen Sicherheitssymbole gewährleisten optimale Sicherheit im Labor. Vitlab™ VITsafe™ Weithalsspülflaschen sind mit einem farbcodierten Belüftungsverschluss ausgestattet, der die visuelle Bestimmung der Medien erleichtert.
11.00 € - 290.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Verschlusstyp | Belüftet |
Durchmesser (metrisch) | 91 mm |
Höhe (metrisch) | 226 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Produktcode | Marke | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15762066
|
VITLAB™
1353819 |
LDPE | Prägung: destilliertes Wasser |
164.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15772066
|
VITLAB™
1353839 |
LDPE | Bedruckt:Methanol |
164.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15782066
|
VITLAB™
1353849 |
LDPE | Bedruckt:Isopropanol |
161.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15792066
|
VITLAB™
1353859 |
LDPE | Bedruckt:Ethylacetat |
161.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15702076
|
VITLAB™
1353869 |
LDPE | Bedruckt:Ethanol |
164.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15742076
|
VITLAB™
1453829 |
Polypropylen | Prägung: Aceton |
290.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10585073
|
VITLAB™
1353839 |
LDPE | Bedruckt:Methanol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10287802
|
VITLAB™
1453829 |
Polypropylen | Prägung: Aceton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
- Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
- Bedruckt mit:
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Polypropylen | |
91 mm | |
1000 ml | |
Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) | |
Weit |
Belüftet | |
226 mm | |
Rot | |
Ja |