missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche

Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3503039

Weitere Details : Netto-Gewicht : 15.14000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10370961

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008
PVC
25 m
Je 1
30 mm
39 mm
4.5 mm
Durchsichtig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote