Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3511624
Weitere Details : Netto-Gewicht : 15.94000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12325303
  • 203.00 € / 50 Meter
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1
14 bar bei 20 °C
16 mm
24 mm
4 mm
Transparent