Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente Silikonschläuche
Mit einem Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C.
1.73 € - 281.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Laborschläuche |
---|---|
Material | Silikonkautschuk |
Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −60 °C |
Farbe | Transparent |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10238930
|
Deutsch Neumann™
3100709 |
7 mm | 9 mm |
2.15 €
1 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16344408
|
Deutsch Neumann™
3100810 |
8 mm | 10 mm |
281.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10278880
|
Deutsch Neumann™
3100506 |
5 mm | 6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15292139
|
Deutsch Neumann™
3102533 |
2.5 mm | 3.3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10441761
|
Deutsch Neumann™
3100510 |
5 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Kann für kurze Zeit auf 260 °C erwärmt werden
- VMQ-Silikonkautschuk
- Durometer 60 Shore A
- Auf Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1 getestet
Spezifikation
Laborschläuche | |
25 m | |
Transparent |
Silikonkautschuk | |
−60 °C | |
200 °C, kurze Zeiträume bis 260 °C |