Learn More
Invitrogen™ Trastuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00 € - 1204.00 €
Spezifikation
Antigen Trastuzumab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283093
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558325
100 μg
477.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284085
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558326
1 mg
1204.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Trastuzumab with the brand name Herceptin, is an FDA-approved drug for HER2-targeted therapy for breast cancer. It is a recombinant humanized monoclonal antibody (IgG1 kappa). Trastuzumab binds to HER2 receptor present on the surface of HER2-positive tumour cells and suppresses the cells growth and proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
Trastuzumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1 κ
Human
Herceptin
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A