missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trazodone hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™

A serotonin uptake inhibitor

78.50 € - 177.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 25332-39-2
Summenformel C19H23Cl2N5O
Molekulargewicht (g/mol) 408.327
MDL-Nummer MFCD00079603
InChI-Schlüssel OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
PubChem CID 62935
ChEBI CHEBI:9655
IUPAC-Name 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
SMILES C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15445339
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63070.03
1g
78.50 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15455339
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63070.06
5g
177.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

25332-39-2
408.327
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
62935
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
C19H23Cl2N5O
MFCD00079603
trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
CHEBI:9655
C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl

Spezifikation

Trazodone hydrochloride
C19H23Cl2N5O
14,9579
Soluble at 25mg/ml in methanol; Also soluble in 0;1M HCl or DMSO; Insoluble in water /n
C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl
408.327
CHEBI:9655
25332-39-2
MFCD00079603
trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
62935
408.33
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.

P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c

H302-H351

missing translation for 'einecsNumber' : 246-855-5

missing translation for 'rtecsNumber' : XZ5660000

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Ambient temperatures

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.