Learn More
Uvex Trend 95189 Insole - Width 12
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 2 Trend
19.25 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex 2 Trend |
Material | Microvelour |
Einwegprodukt | Nein |
Geschlecht | Unisex |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17287981
|
Uvex
9518938 |
38 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17297981
|
Uvex
9518939 |
39 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17207991
|
Uvex
9518940 |
40 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17217991
|
Uvex
9518941 |
41 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17227991
|
Uvex
9518942 |
42 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17237991
|
Uvex
9518943 |
43 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17247991
|
Uvex
9518944 |
44 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17257991
|
Uvex
9518945 |
45 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17267991
|
Uvex
9518946 |
46 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17277991
|
Uvex
9518947 |
47 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17287991
|
Uvex
9518948 |
48 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17297991
|
Uvex
9518949 |
49 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17208001
|
Uvex
9518951 |
51 |
19.25 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9518.9
- Size: 38 to 52
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Unisex | |
Ja |
Uvex 2 Trend | |
Nein | |
Weite Breite | |
Nein |