Learn More
Emma Safety Footwear Trento Sicherheitsschuh Platte in der Sohle
Ausgestattet mit einer undurchdringlichen Innensohle und einer Stahl-Sicherheitskappe für die Zehen.
144.00 € - 168.54 €
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver und Wellness-Leder |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antibakteriell, Obermaterial Leder |
Sohlenmaterial | Nitrilgummi/HRO-Außensohle |
Waterproof | Ja |
Produkttyp | Sicherheitsschuhe mit Solenplatte |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10092144
|
Emma Safety Footwear
MM10509041 |
41 |
168.54 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13244444
|
Emma Safety Footwear
MM10509044 |
44 |
159.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13254444
|
Emma Safety Footwear
MM10509045 |
45 |
159.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13224444
|
Emma Safety Footwear
MM10509042 |
42 |
159.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13234444
|
Emma Safety Footwear
MM10509043 |
43 |
159.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13264444
|
Emma Safety Footwear
105090/46 |
46 |
159.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10585194
|
Emma Safety Footwear
105090/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10002154
|
Emma Safety Footwear
105090/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10367174
|
Emma Safety Footwear
105090/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10317674
|
Emma Safety Footwear
105090/45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10516944
|
Emma Safety Footwear
105090/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Wasserabweisendes Obermaterial aus Vollleder
- Hygienisches Lederfutter mit Hydro-Tec™ Silber für mehr Komfort
- Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite
- Nitrilgummi-Außensohle
Spezifikation
Hydro-Tec Sanitized Silver und Wellness-Leder | |
Nitrilgummi/HRO-Außensohle | |
Sicherheitsschuhe mit Solenplatte |
Antibakteriell, Obermaterial Leder | |
Ja |