missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRF-1 Antibody (SR1896), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
352.80 € - 456.75 €
Spezifikation
| Antigen | TRF-1 |
|---|---|
| Klon | SR1896 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18662335
|
Novus Biologicals
NBP3-21712-100ul |
100 μg |
483.00 € 456.75 € / 100 Mikroliter Sparen 26.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18694054
|
Novus Biologicals
NBP3-21712-50ul |
50 μg |
373.00 € 352.80 € / 50 Mikroliter Sparen 20.20 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TRF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRF-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ImmunofluorescenceSpezifikation
| TRF-1 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1 | |
| A synthesized peptide derived from human TRF-1 (Uniprot #: P54274) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1896 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 7013 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts