Learn More
TRi-1, MedChemExpress
Beschreibung
TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TRi-1 |
| CAS | 246020-68-8 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H9ClN2O5S |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 62.5 mg/mL (190.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C(OC)N=C1S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.73 |
| Formelmasse | 328.73 |
| Mehr anzeigen |