Learn More
Tri(2-methylphenyl)phosphin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10710494
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10710494 50 g -
10422203 10 g -
10660466 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710494 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MB00147EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6163-58-2
Summenformel C21H21P
Molekulargewicht (g/mol) 304.373
InChI-Schlüssel COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC-Name tris(2-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri(2-methylphenyl)phosphine
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CH3C6H4)3P
Menge 50 g
Formelmasse 304.37
Reinheit (%) 97%