Learn More
Tri-n-Butylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080650
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
Tributyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
Tributyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Tri-n-butyl citrate is used in polishes, inks, nitrocellulose lacquers, as an anti-foam agent and as a plasticizer. It is also used as paint additives, coating additives and processing aids. In addition to this, it is added to the zein film to enhance its mechanical properties for industrial processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butylcitrat wird in Polituren, Farben, Nitrocelluloselacken, als Anti-Schaum-Mittel und als Weichmacher verwendet. Wird zudem als Zusatzstoff in Farben und Beschichtungssmaterialien und als Verarbeitungshilfsstoff verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Zusatzstoff in Zein-Beschichtungen zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften für die industrielle Verarbeitung.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl citrate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 325°C
Flammpunkt 157°C (315°F)
Geruch Weak
Brechungsindex 1.444
Menge 50 g
Beilstein 1806072
Merck Index 14,1564
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) 99%