Learn More
Tri-n-Butyl(vinyl)zinn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Tributyl(vinyl)tin is used as a reagent in the palladium catalyzed synthesis of allyl and benzyl ethers. It is also a vinyl nucleophile for bromoacetylene and bromoaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tributyl(vinyl)zinn wird als Reagenz in der durch Palladium katalysierten Synthese von Allyl- und Benzylethern verwendet. Es dient auch als Vinylnukleophil für Bromacetylen und Bromaromaten.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Tributyl(vinyl)zinn wird als Reagenz in der durch Palladium katalysierten Synthese von Allyl- und Benzylethern verwendet. Es dient auch als Vinylnukleophil für Bromacetylen und Bromaromaten.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri-n-butyl(vinyl)tin |
Dichte | 1.085 |
Siedepunkt | 104°C to 106°C (3.5 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.478 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Beilstein | 3537662 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |