missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tri(nonylphenyl) Phosphite, TRC

Artikelnummer. 30010765
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010765 100 mg 100 Milligramm
30007233 1 g 1 Gramm
30004191 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP049950100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26523-78-4
Summenformel C45 H69 O3 P
Molekulargewicht (g/mol) 689
Synonym Tri(monononylphenyl) phosphite, Weston TNPP, Weston 399, Wytox 312, Alkanox 70, Antage TNP, Antioxidant 1178, Antioxidant TNPP, Crystol EPR 3400, Doverphos 4, Doverphos HP 4HR, Doverphos HiPure 4HR, Doverphos Highpure 4, Irgafos TNPP, Mark 1178, Naugard TNPP, Nonylphenyl phosphite, Naugard TNPP, Nonylphenyl phosphite, Sumilizer TNP
IUPAC-Name Tri(nonylphenyl) Phosphite
SMILES CCCCCCCCCc1ccccc1OP(Oc2ccccc2CCCCCCCCC)Oc3ccccc3CCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tri(nonylphenyl) Phosphite
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3
Formelmasse 688.4984
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.