Learn More
Tri(o-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460013
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460013 25 g 25 Gramm
11440013 1 g 1 Gramm
11450013 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12093.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6163-58-2 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(o-tolyl)phosphine is used in a ruthenium-catalyzed direct amination of alcohols. It is also used in Suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of tri-ortho-phosphinselenide by reacting with selenium as a reagent. In addition to this, it acts as a ligand in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri(o-tolyl)phosphin wird bei einer Ruthenium-katalysierten direkten Aminierung von Alkoholen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Tri-orthophosphinselenid verwendet, indem es mit Selen als Reagenz reagiert. Darüber hinaus wirkt es als Ligand in der Koordinationschemie.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6163-58-2
Summenformel C21H21P
Molekulargewicht (g/mol) 304.373
MDL-Nummer MFCD00008514
InChI-Schlüssel COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC-Name tris(2-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri (o-tolyl)phosphine
Schmelzpunkt 122°C to 127°C
Menge 25 g
Beilstein 661212
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Formelmasse 304.37
Reinheit (%) ≥98%