Learn More
Triacetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16408496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16408496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0896
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triacetin
Physikalische Form Liquid
CAS 102-76-1
Farbe Colorless
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H14O6
Synonym Glyceryl triacetate 1,2,3-Triacetoxypropane
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 2.3 mg/mL (10.54 mM)
SMILES CC(OCC(OC(C)=O)COC(C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 218.2
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research