Learn More
Triacetoxy(ethyl)silan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triacetoxy(ethyl)silane is used in sealants, the substance is used as a cross-linking agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triacetoxy(ethyl)silan wird in Dichtstoffen verwendet. Der Stoff wird als Vernetzungsmittel und Adhäsionsförderer verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 97°C to 99°C (4mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Triacetoxy(ethyl)silane |
| Schmelzpunkt | 7°C to 9°C |
| Menge | 500 g |
| Flammpunkt | 106°C (224°F) |
| Brechungsindex | 1.413 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 1.14 |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
| Show More |