missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triamcinolone acetonide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472249
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16472249

Marke: Medchem Express HYB0636

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.

Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triamcinolone acetonide
CAS 76-25-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31FO6
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 434.5
Formelmasse 434.5
Reinheit (%) 99.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt