Learn More
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16481028 5 g 5 Gramm
16472249 1 g -
2 options
Artikelnummer. 16481028
Marke: Medchem Express HYB0636
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triamcinolone acetonide
CAS 76-25-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31FO6
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 434.5
Formelmasse 434.5
Reinheit (%) 99.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation