Learn More
Tribromoethyl alcohol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422339
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422339 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422339 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1372
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribromoethyl alcohol
CAS 75-80-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C2H3Br3O
Menge 1 g
Synonym 2,2,2-Tribromoethanol Narcolan
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 800 mg/mL (2829.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.9 mg/mL (10.26 mM)
SMILES BrC(Br)(Br)CO
Molekulargewicht (g/mol) 282.76
Formelmasse 282.76
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation