Learn More
Trichloressigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
4124-31-6
C4Cl6O3
308.741
MFCD00000793
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
20079
(2,2,2-Trichloracetyl)-2,2,2-trichloracetat
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
4124-31-6
C4Cl6O3
308.741
MFCD00000793
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
20079
(2,2,2-Trichloracetyl)-2,2,2-trichloracetat
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Trichloroacetic anhydride is used as a derivatization reagent involved in the analysis of amphetamine,methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine. It is also used in the determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography. It is used in the synthesis of trichloroacetonylpyridine by reacting with 2-methyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloressigsäureanhydrid wird als Derivatisierungsreagenz verwendet, das an der Analyse von Amphetamin, Methamphetamin und 3,4-Methylendioxymethamphetamin beteiligt ist. Wird auch bei der Bestimmung der Metaboliten von l-alpha-Acetylmethadol (LAAM), wie Noracetylmethadol, Dinoracetylmethadol, Methadol und Normethadol durch Elektroneneinfang-Gas-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Wird bei der Synthese von Trichloracetonylpyridin durch Reaktion mit 2-Methylpyridin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Esther und Essigsäure.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen mit starken Oxidationsmitteln.
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic anhydride
Dichte 1.69
Siedepunkt 98°C to 100°C (11mmHg)
Brechungsindex 1.484
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 980355
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and acetic acid.
Formelmasse 308.76
Reinheit (%) 95%