Learn More
Trichlorosilane, 98%
Artikelnummer. 15441057
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15441057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014078.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10025-78-2 | Cl3Si | 134.435 g/mol
Trichlorosilane is used to prepare silicon for semiconductors. It is an active ingredient used in the preparation of polysilicons and silicone resins. It acts as coupling agents and silane adhesion promoter. It is a precursor to prepare organosilicon compounds through hydrosilylation reactions. Further, it is involved in the preparation of octadecyltrichlorosilane, perfluoroctyltrichlorosilane, and perfluordecyltrichlorosilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-78-2
Summenformel Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 134.435
MDL-Nummer MFCD00011518
InChI-Schlüssel PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorosilane, silane, trichloro, silicochloroform, trichloorsilaan, trichlorosilyl, trichloromonosilane, silane a-19, trichlorsilan german, trichloorsilaan dutch, triclorosilano italian
PubChem CID 140487
IUPAC-Name trichlorosilicon
SMILES [Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 31°C to 32°C
Chemischer Name oder Material Trichlorosilane
Schmelzpunkt 127°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Flammpunkt -28°C (7°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ether,heptane,chloroform and carbon tetrachloride.
Formelmasse 135.45
Brechungsindex 1.402
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.342 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.