Learn More
Trichlorosilane, 98%
Artikelnummer. 15461057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461057 500 g 500 Gramm
15441057 25 g 25 Gramm
15451057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15461057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014078.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10025-78-2 | Cl3Si | 134.435 g/mol
Trichlorosilane is used to prepare silicon for semiconductors. It is an active ingredient used in the preparation of polysilicons and silicone resins. It acts as coupling agents and silane adhesion promoter. It is a precursor to prepare organosilicon compounds through hydrosilylation reactions. Further, it is involved in the preparation of octadecyltrichlorosilane, perfluoroctyltrichlorosilane, and perfluordecyltrichlorosilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-78-2
Summenformel Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 134.435
MDL-Nummer MFCD00011518
InChI-Schlüssel PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorosilane, silane, trichloro, silicochloroform, trichloorsilaan, trichlorosilyl, trichloromonosilane, silane a-19, trichlorsilan german, trichloorsilaan dutch, triclorosilano italian
PubChem CID 140487
IUPAC-Name trichlorosilicon
SMILES [Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 31°C to 32°C
Chemischer Name oder Material Trichlorosilane
Schmelzpunkt -127°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
UN-Nummer UN1295
Flammpunkt -28°C (7°F)
Merck Index 14,9646
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ether,heptane,chloroform and carbon tetrachloride.
Formelmasse 135.45
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.402
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.342