Learn More
Trichostatin A, MedChemExpress
Beschreibung
Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trichostatin A |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 58880-19-6 |
| Farbe | Light Nude |
| Menge | 2 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H22N2O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | TSA |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (82.68 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |