Learn More
Tricin, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042479
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100 Milliliter
250 Milliliter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15464999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62672.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00004277
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Chemischer Name oder Material Tricine buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado