Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 98 %, für die Biochemie
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | 0.05 max. at 250nm |
| Chemischer Name oder Material | Tricine |
| Extinktionsbedingungen | (5% aq. soln.) (1 cm cell) |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 180.0°C to 184.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tricine