Learn More
Tricine (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10071353
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10071353 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10071353
Marke: Fisher BioReagents BP315100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Polyflasche; 100g
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 7.4 bis 8.8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02
Chemischer Name oder Material Tricine
CAS 4-1-5704
Schmelzpunkt 182°C
Farbe Weiß
pH 4.6 to 6.0
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Identifizierung Pass Test
Infrarotspektrum Pass test
Summenformel C6H13NO5
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Verpackung Poly-Flasche
Merck Index 15, 9816
Synonym N-[Tris-(hydroxymethyl)methyl]glycine
Löslichkeitsinformationen Pass Test
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formelmasse 179.09
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.