Learn More
Triclosan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418626
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16418626 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16418626 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1119
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclosan
Physikalische Form Solid
CAS 3380-34-5
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H7Cl3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 289.54
Formelmasse 289.54
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research