Learn More
Triethoxy(hexyl)silane, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethoxy(hexyl)silane |
| CAS | 18166-37-5 |
| Summenformel | C12H28O3Si |
| MDL-Nummer | MFCD00087744 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.43 |
| Reinheit (%) | 98% |