Learn More
Triethylorthobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10401553 25 g Glasflasche 25 Gramm
10177832 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10401553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378760250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1663-61-2 | C13H20O3 | 224.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-61-2
Summenformel C13H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.3
MDL-Nummer MFCD00009222
InChI-Schlüssel BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
PubChem CID 74268
IUPAC-Name Triethoxymethylbenzol
SMILES CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl orthobenzoate
Farbe Farblos
Dichte 0.9910g/mL
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.4710 to 1.474
Menge 25 g
Relative Dichte 0.991
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.