Learn More
Triethylorthoformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Beschreibung
Triethyl orthoformate is used in Bodroux-Chichibabin aldehyde synthesis to prepare an aldehyde with one carbon higher by reacting with Grignard reagent. It is also used in the electrophilic formylation of activated aromatic species such as phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Chichibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem Kohlenstoff höher durch Reaktion mit Grignard-Reagenz vorzubereiten. Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Arten wie Phenol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Aceton, Ether und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Chichibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem Kohlenstoff höher durch Reaktion mit Grignard-Reagenz vorzubereiten. Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Arten wie Phenol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Aceton, Ether und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyl Orthoformate |
Schmelzpunkt | °C to 61°C |
Dichte | 0.891 |
Siedepunkt | 144°C to 146°C |
Flammpunkt | 30°C (86°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | HC(OCH2CH3)3 |
Brechungsindex | 1.391 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2524 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triethyl orthoformate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl orthoformate