Learn More
Triethylorthopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11398015
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
115-80-0
C9H20O3
176.26
MFCD00009226
FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
66995
1,1,1-triethoxypropane
CCOC(CC)(OCC)OCC
115-80-0
C9H20O3
176.26
MFCD00009226
FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
66995
1,1,1-triethoxypropane
CCOC(CC)(OCC)OCC
Used as intermediates in pharmaceutical chemical and organic synthesize. It can react with N-benzoyl-glycine in the presence of 4-(dimethylamino)pyridine and acetic anhydride to produce 4-(1-ethoxy-propylidene)-2-phenyl-4H-oxazol-5-one. It is also applied as a starting material in the synthesis of Triethyl orthoacrylate. Triethyl orthopropionate is also commonly used in Claisen rearrangement reactions that yield γ,δ-unsaturated esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen chemischen und organischen Synthese verwendet. Es kann mit N-Benzoylglycin in Anwesenheit von 4-(dimethylamino)pyridin und Essiganhydrid reagieren, um 4-(1 -ethoxy-propyliden)-2-Phenyl-4H-oxazol-5-on zu produzieren. Es wird auch als Ausgangsmaterial bei der Synthese von Triethylorthoacrylat eingesetzt. Triethylorthopropionat wird auch häufig bei Claisen-Umlagerungsreaktionen verwendet, die γ,δ ;-ungesättigte Ester ergeben.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser. Löslich in Alkohol, Chloroform, Ethylacetat und Ether.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl orthopropionate
Dichte 0.88
Siedepunkt 158°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Slightly Sweetish
Strukturformel CH3CH2C(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.402
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 906798
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water. Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate and ether.
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%