Learn More
Triethyl4-phosphonobutyrate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947892
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947892 250 mg
30943998 5 g
30943991 1 g
30931605 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30947892 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12431250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl4-phosphonobutyrate
CAS 2327-69-7
Summenformel C10H21O5P
MDL-Nummer MFCD00015168
Menge 250 mg
SMILES O=C(OCC)CCCP(OCC)(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 252.24
Reinheit (%) 98%